Glicerina 87% 86%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Glicerol
24385.295EA 139 EUR
24385.295 24385.320 24385.460
Glicerina 87% 86%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Glicerina
Formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92.09 g/mol
Pto. Ebullición: 290
Pto. de fusión: 18.6
Pto. de inflamación: 177
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004722
Núm. CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Índice Merck: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza 83.5 - 88.0%
Acidity Max. 0.0004 meq/g
Alkalinity Max. 0.0003 meq/g
Density (20/4) 1.220 - 1.230
Esters of fatty acids (as C15H26O6) Max. 0.05 %
Glyceraldehyde Max. 30 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 1 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Water 13 - 16 %