Glicerina solución 86-89% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
49782-1L 49782-5L
49782-1LEA 132 EUR
49782-1L 49782-5L
Glicerina solución 86-89% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Glicerina
Beilstein Number: 635685
RTECS Number: 200-289-5
UNSPSC Code: MA8050000
Formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Pto. Ebullición: 290 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1,26 g/cm³
Pto. de inflamación: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004722
Núm. CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Índice Merck: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 85.5 - 89.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.453 - 1.457
Sulfated ash Max. 0.01 %
Water (Karl Fischer) 11 - 14 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 1 ppm
Cobalt (Co) Max. 1 ppm
Chromium (Cr) Max. 1 ppm
Copper (Cu) Max. 1 ppm
Iron (Fe) Max. 1 ppm
Potassium (K) Max. 20 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 1 ppm
Sodium (Na) Max. 20 ppm
Nickel (Ni) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 1 ppm
Zinc (Zn) Max. 1 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 2 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 5 ppm
Reaction against H₂SO₄ complying
Aldehydes (as HCHO) Max. 0.001 %
Fatty acid ester Max. 0.05 %