Botellas de cuello estrecho, tipo Boston, HDPE, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
312004-0016 312004-0004 312004-0001 312004-0002 312004-0032 312004-0008
215-2559EA 616 EUR
215-2559 215-2557 215-2555 215-2556 215-2560 215-2558
Botellas de cuello estrecho, tipo Boston, HDPE, con tapón de rosca, Nalgene®
Frascos Botellas de plástico
HDPE, amber with amber PP screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to +120 °C
  • Leakproof
Amber to protect light-sensitive materials. Ideal for storing and shipping liquids.