Embudos de decantación
Proveedor: Brand
140004 140005 140006 140007
BRND140004EA 194 EUR
BRND140004 BRND140005 BRND140006 BRND140007
Embudos de decantación
Embudos Embudos de separación
PP, high clarity, PTFE stopcock, PP screw cap.
  • Leakproof closure and stopcock
  • Excellent chemical resistance
  • Autoclavable except for stopcock assembly
  • PTFE stopcock requires no lubrication
High clarity for observation of contents.