Guantes para sala blanca, nitrilo, estéril, Kimtech ™ G3
Proveedor: KIMBERLY CLARK
HC61160 HC61165 HC61170 HC61175 HC61180 HC61185
112-4837EA 0 EUR
112-4837 112-4838 112-4839 112-4840 112-4841 112-4842
Guantes para sala blanca, nitrilo, estéril, Kimtech ™ G3
Guantes
Guantes estériles específicos para las manos con puño moldeado para aplicaciones en salas limpias.
  • Excelente destreza y sensibilidad táctil.
  • No contiene látex de caucho natural ni silicona.
  • Totalmente texturizado para un mejor agarre
  • Bajos niveles de endotoxina
  • Validado a un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10⁻⁶
Adecuado para su uso en salas blancas de clase 1, ISO 3 o M1.5.
Length: 300 mm
Thickness: 0,13 mm (palm)
Colour: White
Certificaciones: PPE Cat III (UE) 2016/425, EN 374-1 Tipo C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5
Envase: Con billetera y bolsa de polietileno para uso en salas limpias. 1 par / bolsa de polietileno, 20 pares / bolsa de polietileno doble, 10 bolsas dobles (200 pares) / caja.