2-Bromo-2-buteno cis- and trans-mixture 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
201510250 201511000
ACRO201510250EA 88.3 EUR
ACRO201510250 ACRO201511000
2-Bromo-2-buteno cis- and trans-mixture 98%
2-Bromo-2-buteno
Formula: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Pto. Ebullición: 82…90 °C (740 mmHg)
Densidad: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: <1 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000141
Núm. CAS: 13294-71-8
EINECS: 236-316-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %