1,3-Dicloro-2-buteno cis- and trans-mixture 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
L20334.06 L20334.14
L20334.06EA 31.9 EUR
L20334.06 L20334.14
1,3-Dicloro-2-buteno cis- and trans-mixture 98% estabilizado
1,3-Dicloro-2-buteno
Purity: 98% CAS No.: 926-57-8 Molecular Formula: C4H6Cl2 Formula Weight: 125.00 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4730 Boiling Point: 125-129° Beilstein Reference: 906754 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00000861
Formula: C₄H₆Cl₂
Pto. Ebullición: 125…129 °C
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 1,161
Pto. de inflamación: 33 °C (91 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000861
Núm. CAS: 926-57-8
EINECS: 213-138-3
UN: 1992
ADR: 3,III