1-Etoxipropeno cis- and trans-mixture 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
410370250 410370100 410371000
ACRO410370250EA 110 EUR
ACRO410370250 ACRO410370100 ACRO410371000
1-Etoxipropeno cis- and trans-mixture 98%
1-Etoxipropeno
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 55…65 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,778 g/cm³
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015184
Núm. CAS: 928-55-2
EINECS: 213-176-0
UN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %