2-Octeno cis- and trans-mixture ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

L03862.06 L03862.14
L03862.06EA 37.6 EUR
L03862.06 L03862.14
2-Octeno cis- and trans-mixture ≥98%
2-Octeno

Purity: 98% CAS No.: 111-67-1 Molecular Formula: C8H16 Formula Weight: 112.22 Flash Point: 14°(57°F) Refractive Index: 1.4150 Boiling Point: 123-125° Beilstein Reference: 1719495 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009532

Formula: C₈H₁₆
Pto. Ebullición: 123…125 °C
Pto. de fusión: –106,8 °C
Densidad: 0,715
Pto. de inflamación: 14 °C (57 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009532
Núm. CAS: 111-67-1
EINECS: 203-894-2
UN: 3295
ADR: 3,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR