2-Penteno cis- and trans-mixture ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17736.22
A17736.14
A17736.22EA
294
EUR
A17736.22
A17736.14
2-Penteno cis- and trans-mixture ≥98%
2-Penteno
Purity: 98%
CAS No.: 109-68-2
Molecular Formula: C5H10
Formula Weight: 70.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -45°(-49°F)
Refractive Index: 1.38
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 36-38°
Beilstein Reference: 969151
Merck Reference: 14,7123
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009384
Formula:
C₅H₁₀ Pto. Ebullición: 36…38 °C Pto. de fusión: –140 °C Densidad: 0,650 Pto. de inflamación: –45 °C (–49 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009384 Núm. CAS: 109-68-2 EINECS: 203-695-0 UN: 3295 ADR: 3,II Índice Merck: 14,7123 |