2-Metil-2-pentenal 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
359960250 359961000
ACRO359960250EA 51 EUR
ACRO359960250 ACRO359961000
2-Metil-2-pentenal 97%
2-Metil-2-pentenal
Formula: C₆H₁₀O
Pto. Ebullición: 134…136 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: 31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006978
Núm. CAS: 623-36-9
EINECS: 210-789-5
UN: 1988
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %