2-Metil-2-pentenal ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Methylpent-2-enal
A15729.14
A15729.22
A15729.36
A15729.14EA
46.1
EUR
A15729.14
A15729.22
A15729.36
2-Metil-2-pentenal ≥97%
2-Metil-2-pentenal
Purity: 97%
CAS No.: 623-36-9
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4495
Odour: Pleasant
Melting Point: -90°
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 506124
UN No.: 1988
MDL No.: MFCD00006978
Formula:
C₆H₁₀O MW: 98,14 g/mol Pto. Ebullición: 134…136 °C Pto. de fusión: –90 °C Densidad: 0,860 Pto. de inflamación: 31 °C (87 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006978 Núm. CAS: 623-36-9 EINECS: 210-789-5 UN: 1988 ADR: 3,III |