1-Bromo-4-metilciclohexano cis- and trans-mixture ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L02640.06
L02640.14
L02640.06EA
76.8
EUR
L02640.06
L02640.14
1-Bromo-4-metilciclohexano cis- and trans-mixture ≥97%
1-Bromo-4-metilciclohexano
Purity: 97%
CAS No.: 6294-40-2
Molecular Formula: C7H13Br
Formula Weight: 177.09
Refractive Index: 1.4880
Boiling Point: 94-96°/50mm
MDL No.: MFCD00014282
Formula:
C₇H₁₃Br MW: 177.08 g/mol Pto. Ebullición: 94…96 °C (50 mmHg) Densidad: 1.262 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014282 Núm. CAS: 6294-40-2 EINECS: 228-559-8 |