Pipette tips, universal, Corning®
Proveedor: Corning
4803 4804 4806 4844 4845 4846 4860 4862 4863 4864 4865 4866 4867 4868 9032 4713
613-4239EA 329.58 EUR
613-4239 613-4240 613-4241 613-4246 613-4247 613-4248 613-4249 613-4997 613-4998 613-4999 613-4250 613-5000 613-5001 612-5007 613-5003 613-5500
Pipette tips, universal, Corning®
Puntas de pipetas
Las puntas universales de Corning® estan diseñadas para ofrecer un encaje fiable con la mayoria de marcas de pipetas.
  • Orificio biselado que ayuda a dispensar el fluido de forma precisa
  • Todas las puntas estan certificadas libres de RNAsa/DNAsa y no pirogénicas
  • Las puntas Stack Rack se componen de 5 racks apilados, cada uno conteniendo 96 puntas, para un total de 480 puntas en un diseño que ahorra espacio
  • Las puntas empaquetadas a granel no son estériles y son muy económicas
1 to 200 µl universal fit tips are graduated at the 10 µl, 50 µl, and 100 µl volumes.