2-Metilciclohexanol cis- and trans-mixture 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
166890010 166892500 166890025
ACRO166890010EA 181 EUR
ACRO166890010 ACRO166892500 ACRO166890025
2-Metilciclohexanol cis- and trans-mixture 99%
2-Metilciclohexanol
Formula: C₇H₁₄O
Pto. Ebullición: 163…166 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 0,93 g/cm³
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001443
Núm. CAS: 583-59-5
EINECS: 209-512-0
UN: 2617
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %