2-Metilciclohexanol cis- and trans-mixture ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 97%
CAS No.: 583-59-5
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4620
Melting Point: -21°
Boiling Point: 163-166°
Beilstein Reference: 1847535
UN No.: 2617
MDL No.: MFCD00001443
Formula:
C₇H₁₄O Pto. Ebullición: 163…166 °C Pto. de fusión: –21 °C Densidad: 0,929 Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001443 Núm. CAS: 583-59-5 EINECS: 209-512-0 UN: 2617 ADR: 3,III |