4-terc-Butilciclohexanol (Mezcla de isómeros) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
107900050 107902500
ACRO107900050EA 23.2 EUR
ACRO107900050 ACRO107902500
4-terc-Butilciclohexanol (Mezcla de isómeros) 99%
4-terc-Butilciclohexanol
Formula: C₁₀H₂₀O
Pto. Ebullición: 224 °C
Pto. de fusión: 60…69 °C
Densidad: 0,87 g/cm³ (80 °C)
Pto. de inflamación: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001473
Núm. CAS: 98-52-2
EINECS: 202-676-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 69 °C (depending on cis/trans ratio)
GC ≥98.5 %
Ratio Cis/trans ratio: approximately 70% trans, 30% cis
Specific optical rotation -12° to -18° (20 °C, 589 nm) (neat)