4-Metilciclohexanol cis- and trans-mixture 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
166900010 166902500
ACRO166900010EA 171 EUR
ACRO166900010 ACRO166902500
4-Metilciclohexanol cis- and trans-mixture 99%
4-Metilciclohexanol
Formula: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Pto. Ebullición: 171
Pto. de fusión: –41 °C
Densidad: 0.92 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001449
Núm. CAS: 589-91-3
EINECS: 209-664-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %