4-Metilciclohexanol cis- and trans-mixture ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A16734.AD
A16734.AK
A16734.AU
A16734.ADEA
33.4
EUR
A16734.AD
A16734.AK
A16734.AU
4-Metilciclohexanol cis- and trans-mixture ≥98%
4-Metilciclohexanol
Purity: 98%
CAS No.: 589-91-3
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4580
Melting Point: -41°
Boiling Point: 171-173°
Beilstein Reference: 1445998
MDL No.: MFCD00001449
Formula:
C₇H₁₄O MW: 114.19 g/mol Pto. Ebullición: 171…173 °C Pto. de fusión: –41 °C Densidad: 0.915 Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001449 Núm. CAS: 589-91-3 EINECS: 209-664-8 |