Tetrahidro-2,5-dimetoxifurano cis- and trans-mixture 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
115671000
115675000
ACRO115671000EA
59.9
EUR
ACRO115671000
ACRO115675000
Tetrahidro-2,5-dimetoxifurano cis- and trans-mixture 99%
Tetrahidro-2,5-dimetoxifurano
Formula:
C₆H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 145 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –45 °C Densidad: 1,021 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 35 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005359 Núm. CAS: 696-59-3 EINECS: 211-797-1 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4160 to 1.4190 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |