Tetrahidro-2,5-dimetoxifurano cis- and trans-mixture ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A11687.22 A11687.36
A11687.22EA 52.4 EUR
A11687.22 A11687.36
Tetrahidro-2,5-dimetoxifurano cis- and trans-mixture ≥98%
Tetrahidro-2,5-dimetoxifurano
Purity: 98% CAS No.: 696-59-3 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4180 Melting Point: -45° Boiling Point: 145-147° Beilstein Reference: 104261 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00005359
Formula: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 145…147 °C
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 1,020
Pto. de inflamación: 35 °C (95 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005359
Núm. CAS: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 3271
ADR: 3,III