Tetrahidro-2,5-dimetoxifurano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02961.0050 8.02961.0250 8.02961.9050 8.02961.0025
8.02961.0050EA 39.1 EUR
8.02961.0050 8.02961.0250 8.02961.9050 8.02961.0025
Tetrahidro-2,5-dimetoxifurano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tetrahidro-2,5-dimetoxifurano
Formula: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 145 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 1,021 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005359
Núm. CAS: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 300 g/l (20 °C)
Melting Point -45 °C
Molar Mass 132.15 g/mol
Boiling Point 145 - 148 °C (1.013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 35 °C
Refractive Index 1.418 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.0 - 12.3 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (300 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 205 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid