Heptano (mezcla de isómeros), TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
24548.298EA
38.2
EUR
24548.298
24548.550
24548.367
24548.460
Heptano (mezcla de isómeros), TECHNICAL
Heptano (mezcla de isómeros)
Formula:
H₃C(CH₂)₅CH₃ MW: 100.2 g/mol Pto. Ebullición: 97…98 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –90,5 °C Densidad: 0.68 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –4 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009544 Núm. CAS: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3 II Índice Merck: 13,04679 |
|
Resultados test especificaciones
Pureza | min. 98.5% |
Índice de refracción (20°C) | 1,39 - 1,405 |
Residuo de evaporación | Max. 20 ppm |
Punto de ebullición | 90 - 100 °C |