Hexano (mezcla de isómeros) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexanes, Isohexane
L13233.AP L13233.AU L13233.0F
L13233.APEA 27.7 EUR
L13233.AP L13233.AU L13233.0F
Hexano (mezcla de isómeros) ≥98%
Hexano (mezcla de isómeros)
Purity: 98+% CAS No.: 92112-69-1 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Refractive Index: 1.3795 Melting Point: -95° Boiling Point: 65-70° UN No.: 1208 MDL No.: MFCD02179311
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Pto. Ebullición: 65…70 °C
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0.67
Pto. de inflamación: <–23 °C (–9 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179311
Núm. CAS: 110-54-3
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM