Diisobutileno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2,4,4-Trimetilpenteno
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14734.0100 8.14734.1000
8.14734.0100EA 32 EUR
8.14734.0100 8.14734.1000
Diisobutileno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Diisobutileno
Formula: C₈H₁₆
Pto. Ebullición: 101…102 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –106 °C
Densidad: 0,71 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008855
Núm. CAS: 25167-70-8
EINECS: 293-261-7
UN: 2050
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf11704306b612da2bff59a5038c5c1c0b8275f9&vid=3747a312c11312949e0c54a3dd52e9052e14ca16&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point -106 °C
Molar Mass 112.21 g/mol
Boiling Point 98 - 105 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point -12 °C
Refractive Index 1.411
Explosion Limit 0.7 - 5.8 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Ignition Point 380 °C DIN 51794
Viscosity Kinematic 0.76 mm2/s (20 °C)