Xileno (mezcla de isómeros) ≥98.5% (isomers plus ethylbenzene) ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dimethylbenzene
16371.K2
16371.AP
16371.M1
16371.K2EA
49.2
EUR
16371.K2
16371.AP
16371.M1
Xileno (mezcla de isómeros) ≥98.5% (isomers plus ethylbenzene) ACS
Xileno (mezcla de isómeros)
Purity: 98.5+%
CAS No.: 1330-20-7
Molecular Formula: (CH3)2C6H4
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 29°(84°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.860
Refractive Index: 1.4970
Odour: Aromatic
Melting Point:
Formula:
C₆H₄(CH₃)₂ Pto. Ebullición: 137…144 °C Pto. de fusión: < –25 °C Densidad: 0,860 Pto. de inflamación: 29 °C (84 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077264 Núm. CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 UN: 1307 ADR: 3,III Índice Merck: 14,10081 |