Xileno (mezcla de isómeros) ≥99.5% (by GC, sum of isomers) semiconductor grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dimethylbenzene
19402.K2 19402.M1
19402.K2EA 92.9 EUR
19402.K2 19402.M1
Xileno (mezcla de isómeros) ≥99.5% (by GC, sum of isomers) semiconductor grade
Xileno (mezcla de isómeros)
CAS No.: 1330-20-7 Molecular Formula: (CH3)2C6H4 Formula Weight: 106.17 Flash Point: 29°(84°F) Physical Form: Liquid Density: 0.860 Refractive Index: 1.4970 Odour: Aromatic Melting Point: -25° Boiling Point: 137-144° Beilstein Reference: 1901563 Merck Reference: 14,10081 UN No.: 1307 MDL No.: MFCD00077264
Contains a mixture of the ortho, meta, and para isomers of xylene. Also contain ethylbenzene incompatible with strong oxidizing agents.
Formula: C₆H₄(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 137…144 °C
Pto. de fusión: < –25 °C
Densidad: 0,860
Pto. de inflamación: 29 °C (84 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077264
Núm. CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,10081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) Colorless
Form Liquid
Assay (GC), (Sum of Isomers+Ethylbenzene+Toluene) ≥99.5%
Chloride content Max. 3 ppm
Color (APHA) Max. 10
Free Acid (Titration) Max. 0.0003 meq/g
Impurity Content, B Max. 20 ppb
Impurity Content, Phosphate Max. 0.5 ppm
Impurity Content, Si Max. 200 ppb
Water Content (Karl Fischer Titration) Max. 0.02%
Total Metal Impurities <1 ppm
Heavy Metals (as Pb) Max. 1000 ppb
Particle Size (Particle Count at Point of fill) 1 micron and greater: Max. 10 particles/ml
Residue on Evaporation Max. 5 ppm
Trace Metal Max. 50 ppb, each of: Al, Ca, Cr, Ga, Fe, Li, Ag