Xileno (mezcla de isómeros), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
8080.1000EA 78.43 EUR
8080.1000 8080.2500 8080.9025 8080.5000
Xileno (mezcla de isómeros), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Xileno (mezcla de isómeros)
Formula: C₆H₄(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 140 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077264
Núm. CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 98.5 %
Color (APHA) max. 10
Ethylbenzene max. 25 %
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Sulfur Compounds (as S) max. 0.003 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (H2O) max. 0.03 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1