Xileno (mezcla de isómeros) 98, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Dimethylbenzene
28973.294EA 37.3 EUR
28973.294 28973.328 28973.556 28973.363 28973.465 28973.950
Xileno (mezcla de isómeros) 98, TECHNICAL
Xileno (mezcla de isómeros)
Formula: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Pto. Ebullición: 140
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 25
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077264
Núm. CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3 III
IR: 01-2119488216-32
Índice Merck: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 98 %