Xileno (mezcla de isómeros) 98,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Dimethylbenzene
28975.291EA 61.2 EUR
28975.291 28975.325 28975.360 28975.462 28975.553 28975.950
Xileno (mezcla de isómeros) 98,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Xileno (mezcla de isómeros)
Formula: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Pto. Ebullición: 140
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 25
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077264
Núm. CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3 III
IR: 01-2119488216-32
Índice Merck: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (mix of 3 isomers + ethylbenzene) Min. 98.5 %
IR Spectrum Passes test
Acidity or alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Boiling point 137 - 141 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.865 - 0.867
Density (20/20) 0.866 - 0.869
Índice de refracción (20°C) 1.495 - 1.499
Substances coloured by H2SO4 Max. 1600 APHA
Benzene Max. 0.02 %
Ethylbenzene Max. 25 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Sulphur compounds (as S) Max. 5 ppm
Thiophene Max. 1 ppm
Toluene Max. 1.0 %
Water Max. 0.03 %
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.05 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.05 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.05 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sn (Tin) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test