Acetonitrilo-D3 (99% D) para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
166230100 166230250 166230500 166232500
ACRO166230100EA 92.8 EUR
ACRO166230100 ACRO166230250 ACRO166230500 ACRO166232500
Acetonitrilo-D3 (99% D) para espectroscopia RMN
Acetonitrilo-D3
Formula: D₃CCN
Pto. Ebullición: 79…81 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001881
Núm. CAS: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN: 1648
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %