Acetona-D6 99.5 atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Propanona-D6
166220100 166220250 166220500
ACRO166220100EA 71.6 EUR
ACRO166220100 ACRO166220250 ACRO166220500
Acetona-D6 99.5 atom % D para espectroscopia RMN
Acetona-D6
Formula: D₃CC(O)CD₃
MW: 64.03 g/mol
Pto. Ebullición: 55 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –93 °C
Densidad: 0.87 g/cm³
Pto. de inflamación: –20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044635
Núm. CAS: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure