Acetona-D6 (99.9% D), MagniSolv™ para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00021.0010 1.00021.0100 1.00021.0009
1.00021.0010EA 116 EUR
1.00021.0010 1.00021.0100 1.00021.0009
Acetona-D6 (99.9% D), MagniSolv™ para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Acetone-[D6]
Formula: D₃CC(O)CD₃
Pto. Ebullición: 55,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95,4 °C
Densidad: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –19 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044635
Núm. CAS: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II