1,1,2,2-Tetracloroetano-D2 99 atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
133580050 133580200
ACRO133580050EA 107 EUR
ACRO133580050 ACRO133580200
1,1,2,2-Tetracloroetano-D2 99 atom % D para espectroscopia RMN
1,1,2,2-Tetracloroetano-D2
Formula: Cl₂CDCDCl₂
Pto. Ebullición: 146 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 1,61 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037672
Núm. CAS: 33685-54-0
EINECS: 251-634-1
UN: 1702
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥98.5 %
NMR (19F-NMR) Consistent with structure
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 52.4 to 56.8 % C
Specific optical rotation +40° to +50° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol)