1,1,2,2-Tetracloroetano-D2 (99.5% D) para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,1,2,2-Tetrachloroethane-[²H₂]
321310010 321310050 321310250
ACRO321310010EA 27.9 EUR
ACRO321310010 ACRO321310050 ACRO321310250
1,1,2,2-Tetracloroetano-D2 (99.5% D) para espectroscopia RMN
1,1,2,2-Tetracloroetano-D2
Formula: Cl₂CDCDCl₂
MW: 169.83 g/mol
Pto. Ebullición: 146 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -43
Densidad: 1.61 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037672
Núm. CAS: 33685-54-0
EINECS: 251-634-1
UN: 1702
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.50 %