Diclorometano-D2 99.8 atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Metileno cloruro-D2
321270050 321270100
ACRO321270050EA 140 EUR
ACRO321270050 ACRO321270100
Diclorometano-D2 99.8 atom % D para espectroscopia RMN
Diclorometano-D2
Formula: CD₂Cl₂
MW: 86.92 g/mol
Pto. Ebullición: 40
Pto. de fusión: –97 °C
Densidad: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000882
Núm. CAS: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %