Cloroformo-D1 99.8 atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Triclorometano-D1, Cloroformo-D
166250250 166250500 166251000 166252500 166255000
ACRO166250250EA 40.3 EUR
ACRO166250250 ACRO166250500 ACRO166251000 ACRO166252500 ACRO166255000
Cloroformo-D1 99.8 atom % D para espectroscopia RMN
Cloroformo-D1
Formula: CDCl₃
MW: 120.38 g/mol
Pto. Ebullición: 60.8
Pto. de fusión: –64 °C
Densidad: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000827
Núm. CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
HPLC ≥97.5 %