Cloroformo-D1 100.0 atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
166270100 166270500 166271000
ACRO166270100EA 72 EUR
ACRO166270100 ACRO166270500 ACRO166271000
Cloroformo-D1 100.0 atom % D para espectroscopia RMN
Cloroformo-D1
Formula: CDCl₃
Pto. Ebullición: 60,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –64 °C
Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000827
Núm. CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
GC ≥96.0 %