Cloroformo-D1 99.6+ atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Triclorometano-D1, Cloroformo-D
174881000 174885000
ACRO174881000EA 76.5 EUR
ACRO174881000 ACRO174885000
Cloroformo-D1 99.6+ atom % D para espectroscopia RMN
Cloroformo-D1
Formula: CDCl₃
MW: 120.38 g/mol
Pto. Ebullición: 60.8
Pto. de fusión: –64 °C
Densidad: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000827
Núm. CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.60 %
Residue after evaporation ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.5 ppm
Potassium (K) ≤0.2 ppm
Sodium (Na) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm
Total phosphorus (P) ≤0.2 ppm
Total silicon (Si) ≤0.05 ppm
Total sulfur (S) ≤0.5 ppm