Cloroformo-D1 (99.96% D) para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02446.0009 1.02446.0100 1.02446.0025
1.02446.0009EA 56.6 EUR
1.02446.0009 1.02446.0100 1.02446.0025
Cloroformo-D1 (99.96% D) para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Cloroformo-D1
Formula: CDCl₃
Pto. Ebullición: 60,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –64,1 °C
Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000827
Núm. CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III