Cloroformo-D1 (99.8% D) para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Triclorometano-D1, Cloroformo-D
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02450.0025 1.02450.0100 1.02450.0500
1.02450.0025EA 38.4 EUR
1.02450.0025 1.02450.0100 1.02450.0500
Cloroformo-D1 (99.8% D) para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Cloroformo-D1
Formula: CDCl₃
MW: 120.38 g/mol
Pto. Ebullición: 60.8
Pto. de fusión: –64.1 °C
Densidad: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000827
Núm. CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III