Iodometano-D3 (99% D) para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
174950050 174950250
ACRO174950050EA 80.3 EUR
ACRO174950050 ACRO174950250
Iodometano-D3 (99% D) para espectroscopia RMN
Iodometano-D3
Formula: D₃CI
Pto. Ebullición: 42 °C (1013 hPa)
Densidad: 2,329 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001074
Núm. CAS: 865-50-9
EINECS: 212-744-5
UN: 2644
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid (May darken on storage)
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %
HPLC ≥98.0 %