Nitrometano-D3 (99% D) para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
166370050 166370100 166370250
ACRO166370050EA 88.5 EUR
ACRO166370050 ACRO166370100 ACRO166370250
Nitrometano-D3 (99% D) para espectroscopia RMN
Nitrometano-D3
Formula: D₃CNO₂
Pto. Ebullición: 100…102 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -26 °C
Densidad: 1,18 g/cm³
Número MDL: MFCD00044214
Núm. CAS: 13031-32-8
EINECS: 235-892-2
UN: 1261
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
D-Enrichment ≥98.5 %