Metanol-D3 99.5 atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol metílico-D3, Destilado metílico-D3
300730025 300730100
ACRO300730025EA 107 EUR
ACRO300730025 ACRO300730100
Metanol-D3 99.5 atom % D para espectroscopia RMN
Metanol-D3
Formula: D₃COH
Pto. Ebullición: 65 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -98 °C
Densidad: 0,867 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055877
Núm. CAS: 1849-29-2
EINECS: 217-435-9
UN: 1230
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %