Metanol-D4 99.8 atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol metílico-D4, Destilado metílico-D4
321280050 321280100 321280250 321281000
ACRO321280050EA 119 EUR
ACRO321280050 ACRO321280100 ACRO321280250 ACRO321281000
Metanol-D4 99.8 atom % D para espectroscopia RMN
Metanol-D4
Formula: D₃COD
MW: 36.01 g/mol
Pto. Ebullición: 65 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044637
Núm. CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %