Metanol-D4 99.6+ atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol metílico-D4, Destilado metílico-D4
325360100 325360500
ACRO325360100EA 144 EUR
ACRO325360100 ACRO325360500
Metanol-D4 99.6+ atom % D para espectroscopia RMN
Metanol-D4
Formula: D₃COD
MW: 36,01 g/mol
Pto. Ebullición: 65,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044637
Núm. CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.60 %