Metanol-D4 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol metílico-D4, Destilado metílico-D4
329920050 329920100 329920500
ACRO329920050EA 113 EUR
ACRO329920050 ACRO329920100 ACRO329920500
Metanol-D4 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS para espectroscopia RMN
Metanol-D4
Formula: D₃COD
MW: 36.01 g/mol
Pto. Ebullición: 65.3
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044637
Núm. CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %