Metanol-D4 (99.8% D), MagniSolv™ para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Alcohol metílico-D4, Destilado metílico-D4
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06028.0009 1.06028.0010 1.06028.0025 1.06028.0100 1.06028.0005
1.06028.0009EA 140 EUR
1.06028.0009 1.06028.0010 1.06028.0025 1.06028.0100 1.06028.0005
Metanol-D4 (99.8% D), MagniSolv™ para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Metanol-D4
Formula: D₃COD
MW: 36.01 g/mol
Pto. Ebullición: 65.3
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044637
Núm. CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II