Metanol-D1 99.0 atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
299130250 299131000
ACRO299130250EA 65.4 EUR
ACRO299130250 ACRO299131000
Metanol-D1 99.0 atom % D para espectroscopia RMN
Metanol-D1
Formula: CH₃DO
Pto. Ebullición: 64,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044213
Núm. CAS: 1455-13-6
EINECS: 215-933-0
UN: 1230
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %