1,2-Diclorobenceno-D4 (98% D) para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
321260010 321260050
ACRO321260010EA 106 EUR
ACRO321260010 ACRO321260050
1,2-Diclorobenceno-D4 (98% D) para espectroscopia RMN
1,2-Diclorobenceno-D4
Formula: C₆D₄Cl₂
Pto. Ebullición: 178 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: -17 °C
Densidad: 1,34 g/cm³
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037106
Núm. CAS: 2199-69-1
EINECS: 218-606-0
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥97.5 %